Tlačiť

Kyselina sírová 25%, GPR RECTAPUR®

Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí

84513.290EA 45.26 EUR
84513.290 84513.360 84513.460
Kyselina sírová 25%, GPR RECTAPUR®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: >100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8 II

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay 24 - 26 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR