Tlačiť
VWR®, Měřidla posuvná, digitální
Dodávateľ: VWR Collection
819-0012EA 162.63 EUR
819-0012 819-0013
VWR®, Měřidla posuvná, digitální
Měřidla posuvná
Vyrobené z nerezové oceli. Životnost baterie je přibližně 10000 hodin.
  • Ergonomické tělo a třecí palcový váleček umožňují rychlé čtení
  • Snadno čitelný, jumbo číslicový displej
  • Ocel odolná proti vlhkosti a prachu
Nulovací tlačítko pro okamžité nastavení nulové hodnoty při sevření nebo při nastavení jakékoliv referenční hodnoty. Nulu lze rovněž nastavit i v průběhu měření tak, aby bylo možné odečíst rozdíl dvou hodnot bez nutnosti provádění dalšího výpočtu.
Hmotnost: 255 g.
Informace o dodávce: společně se zařízením je dodáván certifikát se sériovýmMore Product Information