Tlačiť
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18 PolarPlus®
Dodávateľ: Avantor
8153-04EA 388.94 EUR
8153-04
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18 PolarPlus®
Kolony chromatografické
Ultra čisté PP kolony s BAKERBOND® HPLC médii jsou navrženy pro ušetření času, minimalizaci práce, konečné objemy rozpouštědla a vylepšenou účinnost. Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních kolon. Vestavěný ochranný filtr kolony a vyšší koncentrace analytu mohou snížit nebo eliminovat kroky pro předfiltraci a koncentrování.
  • Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních SPE kolon
  • Jedinečná laminární konfigurace
  • Na bázi silikagelu
Obecné aplikace: Neiontové, zásadité, nepolární až polární analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro obrácenou fázi.