Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan draselný 1 mol/l aqueous solution
Dodávateľ: G Bioscienes
Synonymá: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
786-488
786-488EA 183.06 EUR
786-488
Dihydrogenfosforečnan draselný 1 mol/l aqueous solution
Dihydrogenfosforečnan draselný
Vzorec: KH₂PO₄
Mw: 136.09
Teplota varu: 100
Teplota tavenia: 253
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011401
Číslo CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Merck Index: 13,07744