Tlačiť
SPE kolony pro zvláštní aplikace, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-N
Dodávateľ: Avantor
7524-04EA 447.03 EUR
7524-04
SPE kolony pro zvláštní aplikace, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-N
Kolony chromatografické
Tato extrakční kolona pevné fáze je navržena pro extrakci PCB v oleji.