Tlačiť
Whatman™ Protran® BA85 & BA83 NC Western blotting membrány, nitrocelulóza
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
10401116 10402506 10402525 10402578 10401316 10401403
732-4000EA 394.55 EUR
732-4000 732-4168 732-4169 732-0347 732-4012 WHAT10401403
Whatman™ Protran® BA85 & BA83 NC Western blotting membrány, nitrocelulóza
Membrány transferové
Membrány Protran® jsou vyrobeny ze 100% čisté nitrocelulózy, aby byla zajištěna nejvyšší možná vazebná kapacita. Jsou kompatibilní s řadou detekčních metod, včetně izotopových, chemiluminiscenčních, kolorimetrických a fluorescenčních. Není vyžadován žádný krok předmáčení methanolem, což z této membrány dělá volbu pro proteiny, které preferují vodné prostředí. Před přenosem je membrána jednoduše navlhčena vodou a poté umístěna do přenosového pufru. Žádné další kroky předběžného ošetření nejsou nutné.
  • Vysoká vazba, nízké pozadí, bez nutnosti přísných podmínek praní
  • Proteiny si udržují
More Product Information