Tlačiť
VWR®, Proužky PCR zkumavek a uzávěrů
Dodávateľ: VWR Collection
732-0546EA 320.45 EUR
732-0546 732-0550 732-0552 732-0553 732-0554 732-0545 211-0338 211-0339 211-0381 732-1506 732-1521 732-1517 732-1518 732-1519 732-1520 731-0367 732-3391 732-3484 732-3485 732-3499 732-3608 732-3609 732-3610
VWR®, Proužky PCR zkumavek a uzávěrů
Zkumavky Zkumavky pro PCR
Tyto proužky a uzávěry zkumavek PCR jsou vyrobeny z PP pryskyřice a jsou navrženy tak, aby vyhovovaly většině oblíbených značek termocyklerů.
  • Certifikováno bez DNázy, RNázy a lidské DNA
  • Vyrobeno z polypropylenu pod přísnými směrnicemi kontroly kvality
K dispozici s klenutým nebo plochým uzávěrem.