Tlačiť
Membrány blotovací, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
10416230 10416294 10416296
732-0286EA 279.99 EUR
732-0286 732-4065 732-4066
Membrány blotovací, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Membrány transferové
Nylonové membrány Nytran® SuPerCharge (SPC) mají velice vysoký kladný náboj a vyšší hustotu nylonu na jednotku plochy. Dostupné jako kruhové výseče, archy nebo role pro mikrodestičky.
  • konstantně poskytuje vysoký signál s velmi nízkým pozadím
  • membrána se rovnoměrně rozloží na obou stranách podpůrné matrice, poskytující vynikající symetrii a umožňující membráně ležet rovně, bez zvlnění
  • jednotná velikost pórů a distribuce a povrch bez obsahu mikrootvorů umožňující větší reprodukovatelnost výsledků přes membránu a od skvrny ke skvrně
Membrány Nytran SPCMore Product Information