Tlačiť
Těsnící fólie, samolepící, pro skladování v chladu
Dodávateľ: BRAND
781381
731-0441EA 171.84 EUR
731-0441
Těsnící fólie, samolepící, pro skladování v chladu
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Hliníkovou těsnící fólii lze snadno propíchnout pipetovací špičkou k odtranění vzorku. Teplotní rozpětí: −80 až +120 °C.
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable