Tlačiť
VWR®, UV Transilluminators for VWR® Imager System
Dodávateľ: VWR Collection
730-1461EA 1337.47 EUR
730-1461 730-1462 730-1463 730-1480 730-1481 730-1472 730-1473 730-1474 730-1475 730-1476 730-1477 730-1478 730-1479 730-1483 730-1482 730-0497
VWR®, UV Transilluminators for VWR® Imager System
Transiluminátory Transiluminátory UV
Všechny transilluminátory VWR® se vysouvají pro snadný přístup a poskytují velmi rovnoměrné osvětlení. Ty pro použití se systémem VWR® Imager mají také variabilní nastavení intenzity.
  • Výběr velikostí filtrů
  • Bezpečnostní vypnutí (v temné komoře)
  • Možnost výběru z různých/více vlnových délek
  • K dispozici ve verzi Benchtop s ochranným víkem