Tlačiť
VWR®, Trvalé mikroskopické preparáty pro studium obecné biologie
Dodávateľ: VWR Collection
720-2924EA 94.93 EUR
720-2924
VWR®, Trvalé mikroskopické preparáty pro studium obecné biologie
Sklíčka mikroskopická a krycí Prepared Slides
Sada připravených diapozitivů pro vzdělávací účely, pro lepší pochopení obecné biologie.
  • jednobuněční živočichové, améba nebo jiné
  • trepka, Paramecium (w.b.)
  • Hydra (w.b.)
  • hrotnatka, Daphnia (w.b.)
  • Lumbricus, žížala (c.s.)
  • ústní ústrojí mouchy domácí (w.b.)
  • ústní ústrojí včely medonosné (w.b.)
  • zadní noha včely medonosné
  • tři typy bakterií, nátěr
  • plošná epitelová tkáň (w.b.)
  • příčně pruhovaná svalovina (l.s. a c.s.), krev člověka, nátěr
  • krev žáby, nátěr
  • řez plícemi
  • tepna a žíla (c.s.)
  • řez kůže vlasovou cibulkou člověka
  • šroubatka, shluk buněk, Spirogyra (w.b.)