Tlačiť
VWR® SP100, Pipeta automatická na ředění, pevný objem
Dodávateľ: VWR Collection
710-1021EA 374.92 EUR
710-1021
VWR® SP100, Pipeta automatická na ředění, pevný objem
Pipety Pipety - slámky
Pipeta se dvěma předem nakalibrovanými kroky, které umožňují následné pipetování 1 a 0,1 ml stejné kapaliny. Ideální alternativa k dělené skleněné pipetě, při provádění sériového ředění 1:10 v bakteriologii.
  • hladká aktivace, výborně ergonomická, snadná údržba, čištění a dezinfekce
  • dva předem nakalibrované pevné objemy – bez nutnosti nastavení
  • oba objemy kalibrovány nezávisle
  • vyměnitelný PE ochranný filtr v hrdle
  • systém Justip™ pro nastavení výšky odhazovače pipetovacích špiček
  • Autoklávovatelné
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti půMore Product Information