Tlačiť
Vzorkovače vzduchu VWR®, SAS Super Isolator
Dodávateľ: VWR Collection
710-0943EA 4712.6 EUR
710-0943 710-0944 710-0977 710-0978 710-0945 710-0946
Vzorkovače vzduchu VWR®, SAS Super Isolator
Vzorkovače Vzorkovače vzduchu
Řídicí jednotka nástroje SAS je umístěna venku a připojena k odsávací hlavě pomocí jednoduchého elektrického připojení. Použitím superizolátoru SAS se vyhnete všem možným typickým zdrojům kontaminace ze systému vakuového vzorkování. Zajímavou aplikací je, že pomocí jedné řídicí jednotky SAS lze ovládat několik hlav, což poskytuje praktické a ekonomické řešení.
  • Flexibilita provozu, výběr více jazyků
  • Zaznamenává den, čas, místo, objem odebraného vzduchu a jméno operátora
  • Velká podsvícená obrazovka s intuitivní nabídkou; aktivní provozní stav potvrzen