Tlačiť
Velké tampony na hlavu, Alpha®
Dodávateľ: ITW-CONTAMINATION TEXWIPE
TX714A
710-0552EA 541.16 EUR
710-0552
Velké tampony na hlavu, Alpha®
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
Tato tyčinka je ideální k čištění a validaci vzorkování. Obsahuje 100% polyesterový substrát z nepřetržitého vlákna, který je tepelně tvarován (tepelně spojen) k rukojeti.
  • odkryté hrany jsou uzavřeny k snížení uvolňování vláken a eliminaci potřeby kontaminačních lepidel
  • tyčinka zahrnuje pravidelnou hlavu plné velikosti na pevném pádle
  • polyester je měkký a neabrazivní, díky čemuž je tyčinka vhodná pro jemné povrchy
Balenie: Zpracovány v čistých prostorech. Dvojité balení.
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904