Tlačiť
VWR® shiroGEL, Systémy elektroblotovací Mini PAGE
Dodávateľ: VWR Collection
700-0291EA 989.39 EUR
700-0291
VWR® shiroGEL, Systémy elektroblotovací Mini PAGE
Blotting - Zařízení
ShiroGEL Mini PAGE elektroblotovací systém umožňuje rychlé a snadné blotování tří gelů najednou. Gel se pohodlně vejde do blotovacích kazet s transferovými membránami, které jsou pak umístěny do inzertu pro blotování. Cívkové elektrody v inzertu generují proud o vysoké intenzitě, umožňují standard transfer během přibližně jedné hodiny.
  • Blotování až tří gelů zároveň
  • Standardní transfer během přibližně jedné hodiny
Informace o dodávce: Kompletní systém zahrnuje nádrž na pufr s napájecími kabely a chladicím balením; blotovací inzert; tři blotovací kazety;More Product Information