Tlačiť
VWR® DO-220/DO-220 M, Oxymetry, ruční, s optickými sondami
Dodávateľ: VWR Collection
664-0168EA 595.63 EUR
664-0168 664-0169 664-0170 664-0225 664-0226 664-0227
VWR® DO-220/DO-220 M, Oxymetry, ruční, s optickými sondami
Meřiče elektrochemické Měřiče rozpušteného kyslíku
Tyto kompaktní, přenosné měřiče měří rozpuštěný kyslík a teplotu pomocí inteligentního optického senzoru Hodnoty jsou přenášeny ze senzoru a do senzoru v modifikovaném digitálním formátu RS485. Ideální pro měření v terénu.
  • IP 67 - chráněný před vniknutím vody, segmentový LCD displej současně zobrazuje hodnoty DO a teploty
  • paměť zařízení pro posledních 50/250 sad naměřených dat
  • kalibrační koeficient víčka je třeba ručně zadat do zařízení uživatelem; výměna víčka se provádí po 12 až 16 měsících
  • životnost baterie 100 hodin, indikátor nízkého stavu baterie,