Tlačiť
VWR® CO 310/CO 310 M, Konduktometry, ruční
Dodávateľ: VWR Collection
663-0164EA 827.96 EUR
663-0164 663-0165 663-0340 663-0341 663-0342
VWR® CO 310/CO 310 M, Konduktometry, ruční
Meřiče elektrochemické Konduktometry
Tyto přenosné, ekonomické měřiče mohou současně měřit vodivost, specifickou vodivost, salinitu, TDS (Total Dissolved Solids) a teplotu.
  • vodotěsné zařízení s třídou krytí IP 67, velký displej a snadno ovladatelné klávesy
  • Automatická nebo manuální teplotní kompenzace
  • paměť zařízení pro uložení a zobrazení posledních 50/250 sad naměřených dat
  • životnost baterie 500 (CO310 M) nebo 1000 (CO 310) hodin; funkce automatického vypnutí (v případě nečinnosti delší než 30 minut)
  • rozpoznání odchylky elektrody; funkce automatického uzamčení a zmrazení naměřené hodnoty na