Tlačiť
Multiparametrové měřiče, ruční, MultiLine® Multi 3620 IDS / 3630 IDS
Dodávateľ: WTW
2FD560 2FD56C 2FD56G 2FD570 2FD57F 2FD57G 2FD57V
662-2051EA 1920.69 EUR
662-2051 662-2140 662-2141 662-2143 662-2144 662-2145 662-2146
Multiparametrové měřiče, ruční, MultiLine® Multi 3620 IDS / 3630 IDS
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Tyto kompaktní digitální přesné měřiče umožňují měření pH, ORP, vodivosti, rozpuštěného kyslíku (DO) a zákalu. Multi 3620 IDS nabízí dva vstupy, zatímco Multi 3630 IDS nabízí tři. Měřicí kanály lze kombinovat pro měření stejných nebo různých parametrů. Díky svému robustnímu a vodotěsnému provedení jsou tyto přístroje ideální pro měření v terénu i v laboratoři.
  • současné měření dvou nebo tří parametrů
  • software MultiLab® Importer pro sběr dat pomocí programu Excel®
  • funkce QSC sleduje aktuální stav snímačů
  • funkce CMC (continuous measurement control) umožňuje
More Product Information