Tlačiť
Konduktometry, ruční, Seven2Go™ S3 / S7 Pro
Dodávateľ: METTLER TOLEDO
30207873 30207956 30207963 30207962 30207961 30207957 30207955 30207954
662-1843EA 1773.68 EUR
662-1843 662-1841 662-1855 662-1854 662-1853 662-1842 662-1840 662-1839
Konduktometry, ruční, Seven2Go™ S3 / S7 Pro
Meřiče elektrochemické Konduktometry
Tyto robustní měřiče jsou odolné a vhodné pro obsluhu jednou rukou, díky tomu jsou ideální pro mobilní aplikace v laboratoři, pásové výrobě nebo v terénu. Díky svému krytí IP 67 a odolnosti proti nárazům jsou zařízení schopna odolat drsným a náročným podmínkám.
  • nové jednoduché menu a intuitivní ovládání pro snadné použití
  • rozhraní T-Pad s inteligentním uspořádáním tlačítek umožňuje rychlejší pohyb nabídkou
  • přístroj automaticky rozpoznává senzory InLab ISM a ukládá ID senzoru, výrobní číslo a poslední kalibrační data
  • lineární teplotní kompenzace