Tlačiť
VWR® VisiScope® ML134 R LED/BL134 R LED, Stojací mikroskopy
Dodávateľ: VWR Collection
630-2980EA 542.76 EUR
630-2980 630-2981
VWR® VisiScope® ML134 R LED/BL134 R LED, Stojací mikroskopy
Mikroskopy
Tyto monokulární a binokulární mikroskopy jsou ideální pro vzdělávací účely.
  • Energeticky úsporné LED osvětlení s regulací intenzity světla pro konstantní čistou bílou barevnou teplotu
  • Koaxiální mechanismus hrubého a jemného zaostřování s dorazem pro zamezení kontaktu mezi objektivem a preparátem
  • Nastavitelné napětí knoflíku pro hrubé ostření
  • Plynulý pohyb mechanického stolku umožňuje přesné a přesné umístění saní
  • Cíle N-plánu s protiplísňovou léčbou
  • Bezdrátový provoz díky dobíjecí Li-Ion baterii (doba nabíjení: 6 hodin)
Informace o dodávce: Dodává seMore Product Information