Tlačiť
VWR® VisiScope® BL254 T1, Mikroskop digitální
Dodávateľ: VWR Collection
630-2673EA 2044.46 EUR
630-2673
VWR® VisiScope® BL254 T1, Mikroskop digitální
Mikroskopy
Výukový a laboratorní mikroskop s integrovanou kamerou a odnímatelným tabletem.
  • Tlakově litý rám pro vysokou stabilitu a ergonomii při pozorování v procházejícím světle
  • Tablet na mikroskopu otočný ve všech směrech a snadno odnímatelný
  • Velký otvor za revolverovým nosičem objektivů lze použít jako rukojeť
  • Cíle N-plánu s protiplísňovou léčbou
  • Bílé podsvícení s intenzitou světla ovládanou knoflíkem
  • Efektivní LED úsporná žárovka
Vícejazyčný tablet s dotykovým displejem pro bezdrátové nebo Bluetooth® připojení napájený lithium-iontovou baterií. Přečtěte siMore Product Information