Tlačiť
Datalogery bezdrátové pro měření teploty a vlhkosti AiroSensor
Dodávateľ: SenseAnywhere
0630125977330 0630125977347 0630125977842 0630125977859
620-2402EA 520.73 EUR
620-2402 620-2404 SENA0630125977842 SENA0630125977859
Datalogery bezdrátové pro měření teploty a vlhkosti AiroSensor
Záznamníky dat (Dataloggery)
AiroSensor je nová generace bezdrátových datalogerů s nízkou spotřebou energie, ke kterým lze připojit uložiště dat na internetu Cloud. Zaznamenává data přesné teploty a vlhkosti v programovatelných předem vybraných intervalech a posílá je do centrální databáze v Cloud. V Cloud jsou data uchována na online účtu a skladována po dobu 5 let. Pro stacionární i přenosné použití.
  • Kompaktní a robustní: Ultrazvukově svařovaný kryt PC-ABS, který je vodotěsný (IP 62) a měří něco málo přes 2×3×4 cm
  • Lze bezdrátově instalovat do chladničky nebo mrazničky
  • RF frekvence (
More Product Information