Tlačiť
VWR® Traceable®, Teploměr digitální s výstupem pro záznam
Dodávateľ: VWR Collection
620-2046EA 288.8 EUR
620-2046
VWR® Traceable®, Teploměr digitální s výstupem pro záznam
Teploměry Teploměry digitální
Kuličková sonda typu K s kabelem 120 mm
  • zaznamenaný výstup slouží jako důkaz pro každodenní přísné požadavky dokumentace kontroly kvality
  • tlačítko maximum zobrazí nejvyšší naměřenou hodnotu, tlačítko 'HOLD' zmrazí displej s aktuálně zobrazenou hodnotou
  • velký, jasný, 4-číslicový LCD panel se zobrazením hodnot v °F nebo °C
  • ruční přístroj je přenosný a je navržen pro dlouholetou bezproblémovou a bezporuchovou práci
Tento teploměr monitoruje podmínky v komorách, čistých prostorách, zpracování potravin, vědeckých laboratořích a všech výrobních operacíchMore Product Information