Tlačiť
Záznamníky teploty a vlhkosti, testo 174
Dodávateľ: TESTO
0572.1560 0572.0561 0572.6560 0572.0566
620-1761EA 68.5 EUR
620-1761 620-1759 620-1762 620-1881
Záznamníky teploty a vlhkosti, testo 174
Záznamníky dat (Dataloggery)
Tyto spolehlivé mini záznamníky monitorují klimatické podmínky ve skladech, kancelářích a ve výrobních provozech. Jsou umístěny vedle produktu, např. v letadlech, přepravních nádobách a chlazených prostorách, kde sledují kolísání teploty a vlhkosti.
  • přenos dat na PC pomocí USB rozhraní
  • dlouhodobě stabilní snímač vlhkosti
  • vysoká integrita poskytovaných údajů i při nízkém stavu baterie
  • zobrazení minimálních/maximálních hodnot
  • vizuální alarmy na displeji (bez akustického alarmu)
Zobrazení aktuální hodnoty teploty s vysokým zabezpečením dat, velkýmMore Product Information