Tlačiť
Záznamníky teploty a vlhkosti, EBI 20
Dodávateľ: EBRO
1601-0010 1601-0011 1601-0042 1601-0043 1601-0046 1601-0047
620-1555EA 215.1 EUR
620-1555 620-1926 620-1748 620-1749 620-1751 620-1752
Záznamníky teploty a vlhkosti, EBI 20
Záznamníky dat (Dataloggery)
Tyto záznamníky provádí automatický záznam teploty a vlhkosti. LCD displej zobrazuje naměřenou hodnotu, úroveň nabití baterie a jednotku měření. Vodotěsné záznamníky s NTC sondou zaznamenávají hodnoty při přepravě a skladování.
  • Frekvence měření mezi 1 minutou a 24 hodinami
  • Jedno tlačítko pro „Start“ a minimální/maximální hodnoty
  • Vizuální LED alarm
  • Režim paměti: Nekonečné měření, okamžité spuštění až do konce paměti, spuštění/zastavení měření, spuštění stisknutím tlačítka
  • IP 67 protection
  • Použití: Transport, skladování a monitorování procesů