Tlačiť

Hydroxid draselný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, Supelco®

Dodávateľ: Merck
Varování

Synonymá: Potash caustic, Caustic potash

M-Clarity™ quality level = MQ100

61699-1L
61699-1LEA 161.03 EUR
61699-1L
Hydroxid draselný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, Supelco®
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 1320
Teplota tavenia: 360
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94996d2de25d105edce323c6560d90efa775ba4b&vid=73acf6f17f2a4374cd2f3b665d024b6263a416e7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR