Tlačiť
VWR® Zippette Pro™, Dávkovač na láhve, vrchní
Dodávateľ: VWR Collection
613-5281EA 350.49 EUR
613-5281
VWR® Zippette Pro™, Dávkovač na láhve, vrchní
Dávkovače na lahve
Variabilní objem, autoklávovatelné.
  • všechny smáčené části jsou chemicky odolné a autoklávovatelné při 121°C
  • jednotka s vratnou pružinou nevyžaduje žádnou přípravu před dávkováním
  • píst z PTFE s plynulým pohybem lze snadno vyjmout a vyčistit
  • bezpečnostní kohoutek může jednotku Zippete-Pro uzavřít, aby nedošlo k náhodnému vypuštění kapaliny
  • skleněný borosilikátový válec chráněný průhledným PP pláštěm lze snadnou vyjmout a čistit
Přesné dávkování pomocí dávkovače se snadno nastavitelným objemem. Objem dávkovače Zippette Pro je v rozmezí od 0 až 30 ml aMore Product Information