Tlačiť
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PMP TPX
Dodávateľ: VWR Collection
612-5572EA 3.21 EUR
612-5572 612-5573 612-5579 612-5587 612-5589 612-5596 612-5599 612-5601
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PMP TPX
Válce Válce odměrné
Vyrobeno z PMP (TPX ), čiré, vysoké, třída B
  • stabilní šestihranná patka
  • stupnice je kalibrována při výrobě
  • velice dobrá chemická odolnost
  • pro dlouhodobý provoz snáší teploty v rozmezí 0 to 121 °C (na kratší dobu až 170 °C)
  • pryskyřice splňuje požadavky US FDA 21 CFR
Certifikácie: DIN 12681 / ISO 6706