Tlačiť
VWR® Premium Line, Pipety sérologické
Dodávateľ: VWR Collection
612-5504EA 114.96 EUR
612-5504 612-5505 612-5506 612-5507 612-5521 612-5522 612-5523 612-5539 612-5540 612-5541 612-5542 612-5543 612-5544 612-5545 612-5546 612-5547 612-5548 612-5826 612-5827 612-5828 612-5833 612-5830 612-5834 612-5835 612-5831 612-5836 612-5829 612-5837 612-5832
VWR® Premium Line, Pipety sérologické
Pipety Pipety serologické
PS, průhledné, se stupnicí, nesterilní nebo sterilní. Tyto jednorázové pipety pro přenos tekutin jsou vyrobeny z GPPS (polystyren) v souladu s USP (Class VI).
  • bez obsahu DNázy/RNázy, bez pyrogenů, bez cytotoxinů, non-hemolytické
  • splňuje požadavky BST/TSE; bez obsahu latexu
  • kalibrovaná stupnice pro přesné dávkování v rozmezí ±2%
  • pipety jsou barevně rozlišené podle svého objemu
  • sterilní pipety: sterilizovány zářením
  • na pipetě vytištěno číslo šarže pro dohledatelnost
Vyrobeno v čistých prostorách třídy 100 000. Vyrobeno v souladu s normami EN ISO 13485:20More Product Information