Tlačiť
Makrokyvety jednorázové
Dodávateľ: BRAND
759030 759035 759125 759128
612-5888EA 24.67 EUR
612-5888 612-5889 612-5503 612-5778
Makrokyvety jednorázové
Kyvety Kyvety spektrofotometrické
Plastové jednorázové UV kyvety pro UV/Vis rozsah.
  • jasná a čistá optická dráha
  • vyráběno v kontrolovaném prostředí
  • odolné UV transparentních kyvety mohou nahradit křehké kyvety z křemenného nebo optického skla
Vhodné pro mnoho aplikací fluorescenční spektroskopie.
Balenie: Baleno zcela automaticky (bez lidského zásahu) a seskupeno podle počtu otvorů ve formě, aby byla zajištěna nejnižší variace koeficientu extinkce.