Tlačiť
Odměrné válce, vysoká forma, třída B, borosilikátové sklo, SILBERBRAND ETERNA
Dodávateľ: BRAND
31962 31964 31920 31905 31908 31928 31938 31948 31954
612-5014EA 76.11 EUR
612-5014 612-4218 612-5003 612-5000 612-5002 612-5004 612-5011 612-5012 612-5013
Odměrné válce, vysoká forma, třída B, borosilikátové sklo, SILBERBRAND ETERNA
Válce Válce odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, vysoké, třída B.
  • kalibrace na (TC, In)
  • šestihranná základna, výlevka
  • krátké značky na stupnici
  • značky a nápisy v hnědé barvě ETERNA
DIN EN ISO 4788
Certifikácie: DIN EN ISO 4788.