Tlačiť
Pipety nedělené, BLAUBRAND®, 1 ryska, třída AS, USP
Dodávateľ: BRAND
30607 30619 30618 30611 30612 30610 30609 30608 30617 30616 30613 30603 30606 30605 30602 30601 30615 30614
612-4789EA 67.29 EUR
612-4789 612-4801 612-4800 612-4793 612-4794 612-4792 612-4791 612-4790 612-4799 612-4798 612-4795 612-4786 612-4788 612-4787 612-4785 612-4760 612-4797 612-4796
Pipety nedělené, BLAUBRAND®, 1 ryska, třída AS, USP
Pipety Pipety nedělené
AR-Glas®.
  • Kalibrováno pro dodání (TD, Ex)
  • Značka prstenu a nápisy v modrém smaltu
  • Čekací doba 5 sekund
  • Dávkový certifikát USP k dispozici na vyžádání, k dispozici také s individuálním certifikátem USP
Certifikácie: DIN EN ISO 648; značení DE-M