Tlačiť
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodávateľ: VWR Collection
612-4466EA 21.35 EUR
612-4466 612-4518 612-4468 612-4469 612-4470 612-4471 612-4472 612-4473 612-4520 612-4476 612-4479 612-4481 612-4486 612-4490 612-4491 612-4492 612-4494 612-4495 612-4496 612-4497 612-4499 612-4500 612-4502 612-4543 612-4504 612-4505 612-4506 612-4508 612-4509 612-4511 612-4512 612-4513 612-4514 612-4515 612-4542 612-4533 612-4526 612-4527 612-4530 612-4523 612-4536 612-4538 612-4545 612-3399 612-3608 612-3609 612-3610 612-3619 612-3627 612-5770 612-5781
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Pipety Pipety Pasteurovy
LDPE, jednorázové. Nerozbitné pipety „vše v jednom“ odstraňují riziko rozbitého skla a vystavení infekčním materiálům.
  • neroztříští se ani nerozbije
  • netoxický a inertní k biologickým kapalinám a většině kyselin
  • lze zapečetit a chladit, lze sterilizovat plynem
  • bez nutnosti vložení nebo odstranění baňky
  • jednotná velikost kapek
Povrch s nízkou afinitou snižuje ztrátu buněk a hodnotných proteinů v důsledku navázání na povrch pipety. Dobře pracují v případě potřeby rychlého a bezpečného přenosu kapalin.
Objednávacie informácie: To help you find theMore Product Information
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable