Tlačiť
VWR®, odměrné baňky, třída A, sklo, čiré, plastová zátka NS
Dodávateľ: VWR Collection
612-3818EA 59.68 EUR
612-3818 612-3738 612-3819 612-3746 612-3745 612-3744 612-3743 612-3742 612-3741 612-3740 612-3820
VWR®, odměrné baňky, třída A, sklo, čiré, plastová zátka NS
Baňky Baňky odměrné
Borosilikátové 3.3 sklo, třída A.
  • PP bílá zátka
  • Značky a nápisy v modrém smaltu
  • Kalibrováno tak, aby obsahovalo (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Certifikácie: DIN EN ISO 1042
Objednávacie informácie: S číslem šarže také certifikát o shodě.