Tlačiť
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodávateľ: VWR Collection
612-1681EA 37.21 EUR
612-1681 612-1747 612-1682 612-1683 612-1684 612-1685 612-1686 612-1687 612-1688 612-1756 612-1689 612-1690 612-2841 612-2842 612-2843 612-2844 612-2845 612-2846 612-2847 612-2848 612-2849 612-2850 612-2851 621-0058
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Pipety Pipety Pasteurovy
LDPE, jednorázové. Nerozbitné jednodílné pipety eliminují nebezpečí rozbití skla a infikování nebezpečným materiálem. Mají nízkou afinitu povrchu - snižují ztráty buněk a hodnotných proteinů. Jsou vhodné všude tam, ke je potřeba rychlý a bezpečný přenos tekutin.
  • netoxické a inertní vůči biologickým tekutinám a většině kyselin
  • lze utěsnit teplem nebo zamrazit při velmi nízkých teplotách, např. tekutým dusíkem
  • k dispozici sterilní i nesterilní
  • sterilizováno na úroveň bezpečné sterility SAL 10⁻⁶
Balenie: sterilní pipety jsou zabaleny v papíru třídy lékařMore Product Information