Tlačiť
VWR®, Závaží kalibrační, třída F2
Dodávateľ: VWR Collection
611-8095EA 194.67 EUR
611-8095 611-8096 611-8097 611-8098 611-8099 611-8100 611-8125 611-8126 611-8127 611-8128 611-8129 611-8130 611-8154 611-8155 611-8156 611-8157 611-8158 611-8159 611-8160 611-8161 611-8162 611-8163 611-8164 611-8165 611-8166 611-8167 611-8168 611-8169 611-8170 611-8171 611-8172 611-8173 611-8174 611-8175 611-8176 611-8177 611-8178 611-8179 611-8180 611-8181 611-8182 611-8183 611-8184 611-8185 611-8186 611-8187 611-8188 611-8189 611-8190 611-8195 611-8196 611-8197 611-8198 611-8199 611-8200 611-8223 611-8224 611-8225 611-8226 611-8227
VWR®, Závaží kalibrační, třída F2
Závaží Závaží kalibrační
Nerezová ocel závaží třídy F2 jsou určena uživatelům, kteří vyžadují průměrnou úroveň tolerance hodnot kalibrace při každodenním vážení.
  • Hmotnost drátu do 500 mg ve slitině kobaltu
  • Identifikační číslo zaručuje sledovatelnost pro hmotnosti od 1 g výše
  • Laserové gravírování zlepšuje čitelnost značení
  • K dispozici s certifikátem COFRAC nebo bez něj
V souladu s doporučením OILM R111.
Certifikácie: V souladu s doporučením OILM R111.
Objednávacie informácie: Všechna závaží od 1 mg do 20 kg jsou dostupná s nebo bez certifikátu COFRAC – více informacíMore Product Information
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable