Tlačiť
VWR® Classic LP / LPC / LPW, Precision Balances with LCD
Dodávateľ: VWR Collection
611-2610EA 852.39 EUR
611-2610 611-2301 611-2300 611-2298 611-2302 611-2296 611-2289 611-2308 611-2279 611-2320 611-2272 611-2278 611-2275 611-2274 611-2321 611-2319 611-2629 611-3269 611-3270 611-3271 611-3272 611-3277 611-3296 611-3298 611-3327 611-3379 611-3346 611-3347 611-3348 611-3354 611-3355 611-3359 611-3360 611-3361 611-3367 611-3371 611-3373 611-3374 611-3375 611-3383 611-3395 611-3397 611-3398 611-3458 611-3472 611-2600 611-3816 611-3823 611-3825 611-4316 611-4317 611-4330 611-5616 611-5617
VWR® Classic LP / LPC / LPW, Precision Balances with LCD
Váhy
Odolné ekonomické váhy ideální ideální pro vzdělávací zařízení a laboratorní použití. Řada, která zahrnuje váhy pro jednoduché vážení až po váhy s funkcí automatické interní kalibrace. Všechny váhy řady Classic jsou vybaveny podsvíceným LCD displejem s nastavitelným kontrastem, ergonomickou klávesnicí a nerezovou vážní deskou.
  • Volitelné úrovně filtru a uživatel si může vybrat měřicí jednotku, kterou bude váha používat k zobrazení hmotnosti
  • datové rozhraní RS232
  • modely LPW mají kryt proti proudění vzduchu se třemi dvířky
K funkcím váhy patří podvěsnéMore Product Information