Tlačiť
VWR®, Dotykovým váhy sušicí, MBT
Dodávateľ: VWR Collection
611-3452EA 2597.24 EUR
611-3452 611-3454 611-3455 611-3717 611-3718 611-3716 611-3719 611-5279
VWR®, Dotykovým váhy sušicí, MBT
Analyzátory Analyzátory vlhkosti
Analyzátory vlhkosti s velkým barevným dotykovým displejem poskytují uživatelsky příjemný přístup k pokročilým aplikacím a interním databázím. Uživatel má intuitivní přístup k rychlému programování sušicích cyklů prostřednictvím menu řízených ikonami.
  • zobrazení průběhu sušení v reálném čase
  • váhový systém s elektromagnetickou kompenzaci sil pro lepší odezvu/citlivost (modely 64M a 163M)
  • snímač hmotnosti s vysokým rozlišením (modely 163L a 62L)
  • ve výchozí databázi je již uloženo více než 30 produktů
  • přizpůsobitelné nastavení až pro deset uživatelů s ochranou
More Product Information