Tlačiť
Lyofilizátory, stolní, FreeZone®
Dodávateľ: LABCONCO
700201030 700202030 700401030 700402030 700801030 700802030 710201030 710202030 710401030 710402030 720401030 720402030
535-0393EA 12055.28 EUR
535-0393 535-0395 535-0397 535-0399 535-0387 535-0388 535-0401 535-0403 535-0405 535-0407 535-0416 535-0417
Lyofilizátory, stolní, FreeZone®
Lyofilizátory
Stolní lyofilizátory FreeZone® jsou navrženy pro lyofilizaci lehkého až středního množství vzorků. Kompaktní design je ideální pro laboratoře s omezenou podlahovou plochou.
  • Konzistentní, vysoce kvalitní výsledky s flexibilním programováním a sběrem dat na palubě
  • Náročné vzorky jsou snadné s příslušenstvím navrženým speciálně pro laboratorní vzorky
  • Vnější povrch z broušené nerezové oceli a ledovcově bílé, práškově lakovaný s modrými akcenty
  • Možnost detekce koncového bodu End-Zone™ odstraňuje odhad suchosti vzorku
  • Sběrná cívka a komora potažená PTFE pro