Tlačiť
VWR® Micro Star 30, Mikrocentrifuga, vysokorychlostní, univerzální, ventilovaná
Dodávateľ: VWR Collection
521-2752EA 3426 EUR
521-2752 521-2753
VWR® Micro Star 30, Mikrocentrifuga, vysokorychlostní, univerzální, ventilovaná
Centrifugy Mikrocentrifugy
Kompaktní ventilovaná centrifuga Micro Star 30 je hospodárná, univerzální a snadno obsluhovatelná kombinovaná odstředivka, která v sobě spojuje funkce vysokorychlostní mikrocentrifugy a víceúčelové centrifugy. Tato centrifuga s tichým a plynulým chodem pojme rotory pro mikrozkumavky (24 × 1,5/2,0 ml), mikrotitrační destičky a kónické zkumavky o objemu 15/50 ml, ale i 16místný rotor pro zkumavky o objemu 5 ml a rotor s výkyvnými držáky na 6 krevních zkumavek. Ideální pro použití v přírodovědných, biotechnologických a klinických laboratořích.
  • Max. rychlost: 31150×g (1,8×10⁴