Tlačiť
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Mikrocentrifuga
Dodávateľ: VWR Collection
521-2161EA 160.18 EUR
521-2161 521-2319
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Mikrocentrifuga
Centrifugy Mikrocentrifugy
Tyto osobní centrifugy mají pevnou rychlost 6000 min⁻¹/2000×g a jsou navrženy pro aplikace vyžadující relativně nízké g-síly, jako je mikrofiltrace, separace buněk a rychlé odstřeďování ze stěn trubky.
  • rychloupínací rotory: nejsou nutné žádné nástroje pro výměnu a připevnění rotorů
  • snadný provoz: centrifuga je spuštěna po zavření víka; stiskem tlačítka na víku je centrifuga zastavena
Rotor zkumavek roztáčí až osm samostatných plastových mikrocentrifugačních zkumavek o objemu 1,5/2,0 ml. Pojme také zkumavky 0,5 a 0,4 ml s dodanými adaptéry. PřídavnýMore Product Information