Tlačiť
n-Heptan 99,0 GC_ASSAY_METHOD, Purum
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: high purity solvents
51750-25L
51750-25LEA 1382.34 EUR
51750-25L
n-Heptan 99,0 GC_ASSAY_METHOD, Purum
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Mw: 100.2
Teplota varu: 98.2…98.4 °C (1,000 hPa)
Teplota tavenia: –90.5 °C
Hustota: 0.69 g/cm3 (15 °C)
Teplota vzplanutia: –4 °C
Číslo MDL: MFCD00009544
Číslo CAS: 142-82-5
OSN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Density (D 20/4) 0.682 - 0.686
Refractive index (n 20/D) 1.387 - 1.389
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %