Tlačiť
VWR®, Filtry ze skleněných mikrovláken
Dodávateľ: VWR Collection
516-0858EA 24.51 EUR
516-0858 516-0859 516-0860 516-0861 516-0862 516-0863 516-0864 516-0865 516-0866 516-0867 516-0868 516-0869 516-0870 516-0871 516-0872 516-0873 516-0874 516-0875 516-0876 516-0877 516-0879 516-0878 516-0881 516-0882 516-0883 516-0884 516-0885 516-0886 516-0887 516-0888 516-0890 516-0889 516-0343 516-0345 516-0344 516-0346 516-0347 516-0348
VWR®, Filtry ze skleněných mikrovláken
Filtry Filtry ze skleněných mikrovláken
Binder-free glass fibre filters feature fast flow rates, high loading capacity, wide thermal tolerance and excellent precipitate retention.
Type 691: Ideální pro radioimunologický rozbor slabých beta zářičů pomocí scintilačních počtů a pro filtraci vysrážených bílkovin, buněk a buněčných zbytků.
Také je vhodné pro gravimetrické stanovení částic ve vzduchu a monitorování míry znečištění.
Type 692: Doporučené pro filtraci suspendovaných pevných částic v odpadních vodách a také jako předfiltrace pro membránové procesy.
Type 693: Lze použít pro přečištění a monitorováníMore Product Information