Tlačiť
VWR®, Papíry filtrační pro kvantitativní analýzu
Dodávateľ: VWR Collection
516-0847 516-0848 516-0849 516-0850 516-0853 516-0854 516-0855 516-0856 516-0857 516-0267 516-0263 516-0269 516-0275 516-0268 516-0271 516-0270 516-0274 516-0272 516-0273 516-0264 516-0265 516-0266
VWR®, Papíry filtrační pro kvantitativní analýzu
Filtry Papíry filtrační Papír kvantitativní filtrační
424: Vhodné pro filtraci sulfidu olova, sulfidu železa, sulfidu stříbra, uhličitanů alkalických kovů, chromanu olovnatého, arsenu, antimonu, kadmia a potravin. Dále slouží ke stanovení obsahu písku v mléčných produktech a stanovení bělosti buničiny v papírnách.
434: Analýza velmi jemných částic jako jsou oxidy olova, fluorid vápenatý, sulfid niklu, sulfid zinečnatý, chladný síran barnatý a oxid měďný. Dále slouží ke stanovení nerozpustných nečistot v tucích, živočišných a rostlinných olejích.
454: Zachycení hydroxidu zirkonu, hydroxidu hlinitého, sulfidu kobaltu a dalšíchMore Product Information