Tlačiť
VWR®, Bottle-Top Vacuum Filtration Systems, High Performance
Dodávateľ: VWR Collection
514-0348EA 261.97 EUR
514-0348 514-0350 514-0349 514-0354 514-0355 514-0358 514-0359 514-0360 514-0362 514-0363 514-0364 514-0366 514-0367 514-0296 514-0297 514-0298 514-0299 514-0300 514-0301 514-0302 514-0303 514-0304 514-0305 514-0306 514-0307 514-0317
VWR®, Bottle-Top Vacuum Filtration Systems, High Performance
Filtry Nástavce filtrační
Filtrační systém je navržen pro přípravu pufrů, tkáňových kultivačních médií, mikrobiologických médií a dalších biologických tekutin. Tento vakuový filtrační systém je vybaven membránou s velkým průměrem, což zaručuje vysoký výkon a maximální propustnost. Filtrační systém je vybaven také zásobní lahví ergonomického tvaru s tvarovaným místem pro prsty a patentovaným uzávěrem pro zachycení filtrátu. Systém nálevky a centrifugační zkumavky umožňuje uživateli filtrovat kapaliny přímo do 15 nebo 50 ml zkumavky.
  • stojan Quick-Connect™ nebo prstenec pro uchycení umožňují snadnou filtraci bez
More Product Information