Tlačiť
Steam sterilisation indicators
Dodávateľ: SÜDPACK MEDICA
7600028
489-0100EA 281.59 EUR
489-0100
Steam sterilisation indicators
Indikátory sterilizace
Steam sterilisation. The labels change colour from pink to dark brown after sterilisation.
Balenie: Roll of 5000 labels.