Tlačiť
Chlorid měďnatý dihydrát 99,0 Iodometry, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dodávateľ: Avantor Performance Materials
Nebezpečí
Synonymá: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
4824-20EA 0 EUR
4824-20
Chlorid měďnatý dihydrát 99,0 Iodometry, crystals, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Chlorid měďnatý dihydrát
Vzorec: CuCl₂·2H₂O
Mw: 170.48
Teplota tavenia: 100 °C
Hustota: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149674
Číslo CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
OSN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
ACS - Assay (CuCl₂·2H₂O) (by iodometry) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.005 %
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.015 %
Solubility Passes Test
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.02 %
ACS - Nickel (Ni) ≤0.01 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %