Tlačiť
Autoklávy, horní plnění
Dodávateľ: TUTTNAUER
2840ELV-D 3850ELV-D 3870ELV-D 5075ELV-D 3870ELVC-G-D 2840ELV-WR-D 3850ELV-WR-D 3870ELV-WR-D 5075ELV-WR-D 5075ELV-CG-D
481-0558EA 14956.14 EUR
481-0558 481-0570 481-0576 481-0588 481-0909 481-0906 481-0904 481-0905 481-0907 TUTT5075ELV-CG-D
Autoklávy, horní plnění
Sterilizátory Autoklávy
Laboratorní autoklávy Tuttnauer jsou ideální pro širokou škálu aplikací v různých oborech, ve výzkumných ústavech, na univerzitách a pro farmaceutický, potravinářský, lékařský a biotechnologický průmysl. Nejnovější laboratorní řada nabízí kvalitní spolehlivé stolní (přední plnění) a vertikální (horní plnění) modely s objemy komory od 28 do 160 litrů, které nabízí jedno řešení pro celé spektrum sterilizačních potřeb. Autoklávy lze využít pro základní aplikace nebo doplnit specifikou výbavou podle individuálních požadavků zákazníka. Jednotky základní řady Essential nebo Hi End lze přizpůsobitMore Product Information