Tlačiť
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 1 mol/l (1 N) aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Potash caustic, Caustic potash
4674.EA 49.27 EUR
4674.
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 1 mol/l (1 N) aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hydroxid draselný
(1 equiv.=56.11 g KOH)
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 1320
Teplota tavenia: 360
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1814
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.998-1.002
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 1N solution after dilution to 1000 mL)
Low in Carbonate