Tlačiť
VWR® VWB2, Lázně vodní
Dodávateľ: VWR Collection
462-0554EA 985.78 EUR
462-0554 462-0555 462-0556 462-0557 462-0558 462-0559
VWR® VWB2, Lázně vodní
Lázně Lázně vodní, nemíchané
Vodní lázně s dvojitou stěnou, vnitřní stěna z nerezové oceli a vnější z ocelových plátů s povrchovou úpravou. Všechny lázně s výjimkou 2litrového modelu mají vypouštěcí kohout a mohou být využívány s vodou nebo kovovými kuličkami. Lázně od objemu 5 l mají program pro ohřev s kuličkami, který se spouští z hlavní nabídky. Součástí volitelného příslušenství je zátka do odpadu, která chrání před případným ucpáním kuličkou, která by mohla zapadnout do odpadu. Poznámka: Lázně jsou klasifikovány jako bezpečné Safety Class 1, což znamená, že mohou běžet bez dozoru, pokud v nich nejsou používány hořMore Product Information